Documentos Principais
931632
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-H2PyrmOMe-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
(αS)-α-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-5-methoxy-2-pyrimidinebutanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H23N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
433.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Fmoc-L-H2PyrmOMe-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
Informações legais
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)