Documentos Principais
929417
Sigma-Aldrich
Ribavirin-(ribofuranosyl-1,2,3,4,5-13C5)
≥98 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C5C3H12N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
249.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
NACRES:
NA.11
pureza isotópica
≥98 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
alteração de massa
M+5
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Muta. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)