Documentos Principais
928046
Sigma-Aldrich
Ready-to-Cast Slurry of MCMB (MesoCarbon MicroBeads) Graphite Powder for Lithium ion battery
Sinônimo(s):
Blade coatable ink slurry for Lithium ion battery
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Aplicação
The liquid-type dispersion is made up of a common active material, a conductive agent, a binder and a solvent that researchers can readily use for processing lithium-ion battery electrodes.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
  • Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)
    Lot/Batch Number
    Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
    Visite a Biblioteca de Documentos
    An Effective Mixing for Lithium Ion Battery Slurries.
    Liu D, et al.
    Advances in Chemical Engineering and Science, 4, 515-528 (2014)
    Conveying Advanced Li-ion Battery Materials into Practice The Impact of Electrode Slurry Preparation Skills.
    Kraytsberg A, et al.
    Advanced Energy Materials, 6, 1600655-1600655 (2016)