927317
Linear polyethylenimine-block-poly(ethylene glycol)
PEG average Mn 750, PEI average Mn 15,000
Sinônimo(s):
PEG-b-PEI, PEG-PEI, poly(ethylene glycol)-block-polyethylenimine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
peso molecular
PEG Mn 750 Da
PEG average Mn 750
PEI Mn 15,000 Da
PEI average Mn 15,000
cor
white to yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)