926817
Doped graphene oxide
nitrogen/sulfur co-doped, powder, bio-sourced
About This Item
Produtos recomendados
product name
Nitrogen/Sulfur co-doped graphene oxide powder, bio-sourced
descrição
Phase: Semi-crystalline
Nível de qualidade
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamanho da bainha
, flake like structure
tamanho
25-30 μm , particle size distribution method
área da superfície
7.7 m2/g , method- Nitrogen adsorption
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)