926868
Doped graphene oxide
nitrogen-doped, powder, bio-sourced
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Nitrogen doped graphene oxide powder, bio-sourced
descrição
Shape: Sheet/flake like structure
Phase: Semi-crystalline
Nível de qualidade
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
área da superfície
2.4 m2/g , method- Nitrogen adsorption
diâmetro
25-30 μm (50(particle size distribution method))
categoria alternativa mais ecológica
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)