Key Documents
925233
Sigma-Aldrich
3,5-Lutidine-d9
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7D9N
Peso molecular:
116.21
Código UNSPSC:
12352116
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])=NC([2H])=C1C([2H])([2H])[2H]
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)