Key Documents
920363
Sigma-Aldrich
Lithium hexafluoroantimonate(V)
98%
Sinônimo(s):
Lithium hexafluoroantimonate, Antimony lithium fluoride
About This Item
Fórmula linear:
LiSbF6
Número CAS:
Peso molecular:
242.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Li.Sb/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
chave InChI
YVBBFYDVCPCHHG-UHFFFAOYSA-H
Aplicação
LiSbF6 can be used for creating crystalline polymer electrolytes.Amorphous aliphatic polycarbonate/lithium hexafluoroantimonate solid state electrolytes exhibit good mechanical properties and very transparent appearance giving broad applications in displays .
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Jianjun Zhang et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(36), e1800821-e1800821 (2018-08-04)
Conventional liquid electrolytes based lithium-ion batteries (LIBs) might suffer from serious safety hazards. Solid-state polymer electrolytes (SPEs) are very promising candidate with high security for advanced LIBs. However, the quintessential frailties of pristine polyethylene oxide/lithium salts SPEs are poor ionic