916986
NanoFabTx™ device accessory
top interface
Sinônimo(s):
Microfluidic kit, NanoFabTx™, Nanoformulation
descrição
Microfludic hardware kit component
Kit components : Top Inerface x 1
Nível de qualidade
aplicação(ões)
advanced drug delivery
Categorias relacionadas
Descrição geral
NanoFabTx™ device accessory, top interface is a component of our NanoFabTx™ microfluidic - micro, device kit for synthesis of 1-5 µm particles (911860). The kit additionally includes a protocol, microfluidic chip, connectors, tubing, and additional accessories for microfluidic-based synthesis.
Aplicação
NanoFabTx™ device accessory, top interface facilitates fluidic connections from two linear connectors to the microfluidic chip. NanoFabTx™ device accessory, top interface, 10m can be used as a replacement for the component in our NanoFabTx™ microfluidic device kits (911860).
Informações legais
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Genes, 9(2) (2018-02-22)
Microfluidic devices present unique advantages for the development of efficient drug carrier particles, cell-free protein synthesis systems, and rapid techniques for direct drug screening. Compared to bulk methods, by efficiently controlling the geometries of the fabricated chip and the flow