Key Documents
915823
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(2,4-hexadiene)-OH
≥95%
Sinônimo(s):
N-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-S-((2E,4E)-hexa-2,4-dien-1-yl)-L-cysteine, Diene-containing cysteine for peptide macrocylization
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H25NO4S
Peso molecular:
423.52
Código UNSPSC:
12352209
Ensaio
≥95%
forma
solid
pf
91-96 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Fmoc-Cys(2,4-hexadiene)-OH is a diene-containing amino acid developed in the Moellering lab for the preparation of Diels-Alder-cyclized peptides for macrocyclization and peptide stabilization. Peptide macrocycles are of increasing interest for improving peptide bioactivity and properties as well as their potential to study, stabilize, or inhibit protein-protein interactions (PPIs).
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Jeffrey E Montgomery et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(41), 16374-16381 (2019-09-17)
Macrocyclization can improve bioactive peptide ligands through preorganization of molecular topology, leading to improvement of pharmacologic properties like binding affinity, cell permeability, and metabolic stability. Here we demonstrate that Diels-Alder [4 + 2] cycloadditions can be harnessed for peptide macrocyclization