Documentos Principais
914053
Sigma-Aldrich
Lead(II) chloride
AnhydroBeads, 99.999%, (perovskite grade)
Sinônimo(s):
Cotunnite
About This Item
Fórmula linear:
PbCl2
Número CAS:
Peso molecular:
278.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
pressão de vapor
1 mmHg ( 547 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
AnhydroBeads
Ensaio
99.999%
Formulário
powder
tamanho de partícula
-10 mesh
p.e.
950 °C (lit.)
pf
501 °C (lit.)
densidade
5.85 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[PbH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Lead chloride finds application in synthesis of perovksites based photovoltaic materials. Our perovskite grade PbBr2 can readily be dissolved in DMF: DMSO (1:1) to yield 0.4 M solution.
Lead(II) Chloride is a crucial precursor material for the synthesis of the perovskite absorber layer in perovskite solar cells. It plays a vital role in the absorption of light in the perovskite absorber layer.
Embalagem
Packed in ampules
Informações legais
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)