913626
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 700 nm particle size, 5 % (w/w) in ethanol, dispersion
Sinônimo(s):
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
dispersion
nanoparticles
Nível de qualidade
concentração
5 % (w/w) in ethanol
tamanho de partícula
700 nm
tamanho de poro
non-porous
cadeia de caracteres SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)