906301
BTTES
Sinônimo(s):
3-(4-((Bis((1-(tert-butyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl)amino)methyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)propane-1-sulfonic acid, Copper click-chemistry ligand, Water-soluble CuAAC ligand
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
disponibilidade
available only in USA
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)CCC[n]1nnc(c1)CN(Cc3nn[n](c3)C(C)(C)C)Cc2nn[n](c2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H34N10O3S/c1-19(2,3)29-14-17(22-25-29)11-27(12-18-15-30(26-23-18)20(4,5)6)10-16-13-28(24-21-16)8-7-9-34(31,32)33/h13-15H,7-12H2,1-6H3,(H,31,32,33)
chave InChI
WMEZDVILBKIODK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)