Key Documents
904546
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rA(ac)-8-13C phosphoramidite
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-adenosine-8-13C, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC47H64N7O8PSi
Peso molecular:
927.12
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
forma
powder
técnica(s)
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(NC1=NC=NC2=C1N=[13CH]N2[C@H]3[C@H](O[Si](C(C)(C)C)(C)C)[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=C(OC)C=C6)O3)=O
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3