Documentos Principais
903515
Sigma-Aldrich
Moricizine-(morpholino-2,2,3,3,5,5,6,6-d8) hydrochloride
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22D8H17N3O4SHCl
Peso molecular:
472.03
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+8
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C1([2H])[2H])N2C3=C(C=CC(NC(OCC)=O)=C3)SC4=C2C=CC=C4.Cl
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)