Documentos Principais
452491
Sigma-Aldrich
Allyl-d5 alcohol
98 atom % D
Sinônimo(s):
2-Propen-d5-1-ol
About This Item
Fórmula linear:
D2C=CDCD2OH
Número CAS:
Peso molecular:
63.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
índice de refração
n20/D 1.41 (lit.)
p.e.
96-98 °C (lit.)
pf
−129 °C (lit.)
densidade
0.926 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]\C([2H])=C(/[2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2/i1D2,2D,3D2
chave InChI
XXROGKLTLUQVRX-RHPBTXKOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)