Documentos Principais
900076
Sigma-Aldrich
Vitamin K2 (MK-9)-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
Menaquinone-9-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C56D7H73O2
Peso molecular:
792.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
white to yellow
alteração de massa
M+7
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C/C(CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=C\CC1=C(C([2H])([2H])[2H])C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C1=O)=O
InChI
1S/C56H80O2/c1-42(2)22-14-23-43(3)24-15-25-44(4)26-16-27-45(5)28-17-29-46(6)30-18-31-47(7)32-19-33-48(8)34-20-35-49(9)36-21-37-50(10)40-41-52-51(11)55(57)53-38-12-13-39-54(53)56(52)58/h12-13,22,24,26,28,30,32,34,36,38-40H,14-21,23,25,27,29,31,33,35,37,41H2,1-11H3/b43-24+,44-26+,45-28+,46-30+,47-32+,48-34+,49-36+,50-40+/i11D3,12D,13D,38D,39D
chave InChI
WCRXHNIUHQUASO-LLYLAFBMSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Vitamin K2, also known as menaquinone, is a polyisoprenoid-substituted napthoquinone. Menaquinone-9 (MK-9) is a subtype of vitamin K2. It is commonly found in fermented dairy products like cheese.
Vitamin K2 (MK-9)-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3) is a deuterated vitamin K2 wherein C-5, C-6, C-7, C-8, and 2-methyl protons are replaced by deuterium.
Aplicação
Vitamin K2 (MK-9)-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3) can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Vitamin K
Textbook of Veterinary Physiological Chemistry (2014)
Quantitative measurement of vitamin K2 (menaquinones) in various fermented dairy products using a reliable high-performance liquid chromatography method
Manoury E, et al.
Journal of Dairy Science, 96(3), 1335-1346 (2013)