Documentos Principais
902640
Sigma-Aldrich
(S)-4-Methyl-2-oxazolidinone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
101.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
52-56 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3-2-7-4(6)5-3/h3H,2H2,1H3,(H,5,6)/t3-/m0/s1
chave InChI
VAJFEOKPKHIPEN-VKHMYHEASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)