901744
2-(5-(3-(4-(2-Bromo-5-fluorophenoxy)piperidin-1-yl)isoxazol-5-yl)-2H-tetrazol-2-yl)acetic acid
Sinônimo(s):
Aryl halide chemistry informer library compound X9
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder or crystals
disponibilidade
available only in USA
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
fluoro
InChI
1S/C17H16BrFN6O4/c18-12-2-1-10(19)7-13(12)28-11-3-5-24(6-4-11)15-8-14(29-22-15)17-20-23-25(21-17)9-16(26)27/h1-2,7-8,11H,3-6,9H2,(H,26,27)
chave InChI
UJEAABFSXKCSGI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Atenção
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)