901724
3-((5-Bromopyridin-2-yl)oxy)-5,5-dimethyl-4-(4-(methylsulfonyl)phenyl)furan-2(5H)-one
Sinônimo(s):
Aryl Halide Chemistry Informer Library Compound X3
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder or crystals
pf
189-194 °C
grupo funcional
bromo
ester
sulfone
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(C)c1ccc(cc1)C2=C(C(=O)OC2(C)C)Oc3ncc(cc3)Br
InChI
1S/C18H16BrNO5S/c1-18(2)15(11-4-7-13(8-5-11)26(3,22)23)16(17(21)25-18)24-14-9-6-12(19)10-20-14/h4-10H,1-3H3
chave InChI
XCNHDBDVIVAJHX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Atenção
Outras notas
2.Synthesis of Complex Druglike Molecules by the Use of Highly Functionalized Bench-Stable Organozinc Reagents
3.Aryl amination using ligand-free Ni(II) salts and photoredox catalysis.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)