901753
(S)-6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-1,4-dihydro-2H-benzo[d][1,3]oxazin-2-one
Sinônimo(s):
Aryl halide chemistry informer library compound X17
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder or crystals
disponibilidade
available only in USA
pf
135 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)[C@]2(OC(=O)Nc3c2cc(cc3)Cl)C#CC1CC1
InChI
1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)/t13-/m0/s1
chave InChI
XPOQHMRABVBWPR-ZDUSSCGKSA-N
Aplicação
Atenção
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)