Key Documents
901443
Sigma-Aldrich
Trimethylphosphine solution
0.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinônimo(s):
Trimethylphosphane, PMe3, Trimethylphosphorus
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3P
Número CAS:
Peso molecular:
76.08
Beilstein:
969138
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.22
forma
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
concentração
0.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
densidade
0.838 g/mL
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CP(C)C
InChI
1S/C3H9P/c1-4(2)3/h1-3H3
chave InChI
YWWDBCBWQNCYNR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Trimethylphosphine is an electron-rich phosphine ligand used in the Mitsunobu reaction. It participates in the transformation of azides into carbamates, aziridines from azidoalcohols, iminophosphoranes and aza-Wittig reaction. This product is offered as a solution in 2-methyltetrahydrofuran for more convenient handling.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
5.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-15 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)