324116
Trimethylphosphine solution
1.0 M in toluene
Sinônimo(s):
PMe3, Trimethylphosphorus
About This Item
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
concentração
1.0 M in toluene
densidade
0.854 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CP(C)C
InChI
1S/C3H9P/c1-4(2)3/h1-3H3
chave InChI
YWWDBCBWQNCYNR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C