Documentos Principais
901197
Sigma-Aldrich
(t-Bu)2PhP Pd G3
95%
Sinônimo(s):
Methanesulfonato (di-tert-butyl) phenylphosphino (2′-amino-1,1′-biphenyl-2-yl) palladium(II), PPh(t-Bu)2-Pd-G3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H36NO3PPdS
Número CAS:
Peso molecular:
592.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
Características
generation 3
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
163-169 °C (decomp.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C1=CC=CC=C1.NC2=C(C3=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C3)C=CC=C2
InChI
1S/C14H23P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-13(2,3)15(14(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h7-11H,1-6H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
chave InChI
IQWMOOOMAPPAMZ-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
Third-generation Buchwald precatalyst.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)