Documentos Principais
901183
Sigma-Aldrich
Propylhydrazine hydrochloride
Sinônimo(s):
1-Propylhydrazine HCl, Nucleophilic hydrazine probe
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H10N2 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
74.12 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Formulário
solid
disponibilidade
available only in USA
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]Cl.NNCCC
Aplicação
Propylhydrazine can be used as synthetic building blocks for various applications. Ben Cravatt′s lab recently developed clickable, nucleophilic hydrazine probes for "reverse-polarity" activity-based protein profiling, or (RP)-ABPP, where this propylhydrazine was used as a competitor for hydrazine probe 901210.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)