04100
Ethylhydrazine oxalate
≥96.0% (T)
Sinônimo(s):
Ethylhydrazine ethanedioate
Ensaio
≥96.0% (T)
Impurezas
~2% hydrazine
pf
170-173 °C (dec.)
grupo funcional
amine
carboxylic acid
hydrazine
cadeia de caracteres SMILES
CCNN.OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H8N2.C2H2O4/c1-2-4-3;3-1(4)2(5)6/h4H,2-3H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
chave InChI
DUMHBFMURBWDPC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- 1-ethyl-1H-indazoles
- 3-substituted 1-ethyl-6-methylpyrimido[4,5-c]pyridazine-5,7(1H,6H)-dione derivatives
- 4-(2-alkyl-5-methyl-2H-pyrazol-3-yl)-piperidines
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)