901021
Poly(L-lactide-co-glycolide)
10:90, viscosity 1.7 dL/g
Sinônimo(s):
PLGA
Formulário
chips
proporção de alimentação
lactide:glycolide 10:90±5
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
light yellow to tan
viscosidade
1.4-2.0 dL/g
1.7 dL/g
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
901021-5G | 4061832922294 |