Documentos Principais
901018
Sigma-Aldrich
Lithium-7Li sulfide
≥99 atom % 7Li, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
7Li2S
Peso molecular:
46.10
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥99 atom % 7Li
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
depleted
cadeia de caracteres SMILES
[7Li][7Li].S
InChI
1S/2Li.H2S/h;;1H2/i2*1+0;
chave InChI
BQMZCPKSFSMEGX-ONPSQTMSSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)