Documentos Principais
911372
Lithium-7Li bromide
≥99 atom % 7Li, 99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
7LiBr
Peso molecular:
86.92
Código UNSPSC:
41116105
pureza isotópica
≥99 atom % 7Li
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
depleted
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)