Documentos Principais
900849
Sigma-Aldrich
Sucrose-(fructose-1-13C)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC11H22O11
Número CAS:
Peso molecular:
343.29
Código UNSPSC:
12352201
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O[13CH2][C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)(CO)O1
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Sacarose suitable for microbiology
Millipore
1.07651
Sacarose
Sacarose ACS reagent, suitable for microbiology, ≥99.0%
Millipore
84100
Sacarose
Sacarose ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
S9378
Sacarose
Sacarose BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (HPLC)
Sigma-Aldrich
84097
Sacarose
Sacarose ≥99.5% (GC), BioXtra
Sigma-Aldrich
S7903
Sacarose
Sacarose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1001
Sacarose