Documentos Principais
705136
Sigma-Aldrich
Sucrose-(glucose-1-13C)
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
α−D-Glucopyranosyl-1-13C β-D-fructofuranoside, β−D-Fructofuranosyl−α−D-glucopyranoside-1-13C, (+)-Saccharose-(glucose-1-13C)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC11H22O11
Número CAS:
Peso molecular:
343.29
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Formulário
powder
pf
185-187 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[13CH](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11?,12+/m1/s1/i11+1
chave InChI
CZMRCDWAGMRECN-FOZLIJCISA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)