Key Documents
738794
Sigma-Aldrich
Sucrose-(fructose-13C6)
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
D-(+)-Saccharose-(fructose-13C6), Sugar-(fructuose-13C6)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C6H22O11
Número CAS:
Peso molecular:
348.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
pf
185-187 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[13C@]2([13CH2]O)O[13C@H]([13CH2]O)[13C@@H](O)[13C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3