900705
Phenyl-d5-pyruvic acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9D5H3O3
Peso molecular:
169.19
Código UNSPSC:
12352106
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+5
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)