900530
Doped graphene
nitrogen/sulfur co-doped, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Sinônimo(s):
N/S co-doped graphene, NSG, S/N co-doped graphene, SNG
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Nitrogen/Sulfur co-doped graphene, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Ensaio
≥95%
Nível de qualidade
Formulário
powder
Características
avg. no. of layers 1 ‑ 5
composição
Carbon, 85-95%
Nitrogen, 2.0-4.0%
Oxygen, <7.5%
Sulfur, 2.0-4.0%
área da superfície
>500 m2/g , BET
Descrição geral
Typical size : 0.5-5 μm.
Aplicação
- Electrocatalyst.
- Field-effect transistors.
- Sensors.
- Lithium ion batteries.
- Supercapacitors.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)