702110
Carbon, mesoporous
hydrophilic pore surface
Sinônimo(s):
Starbon™ 300
forma
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
área da superfície
>48.8 m2/g , BET
tamanho de poro
>0.13 cm3/g mesoporosity
pb
4827 °C
pf
3654-3697 °C
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de rodapé
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Our strategy is to synthesize mesoporous carbonaceous materials (“Starbons”) using mesoporous expanded starch as the precursor without the need for a templating agent.
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.
Mesoporous Materials Synthesis
A key challenge for nanomaterial safety assessment is the ability to handle the large number of newly engineered nanomaterials (ENMs), including developing cost-effective methods that can be used for hazard screening.