Key Documents
900508
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-tryptophan-(indole-d5)
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13D5H9N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
251.29
Código UNSPSC:
12352005
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥97% (CP)
forma
solid
aplicação(ões)
peptide synthesis
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
2-8°C
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)