900386
2′-Deoxyadenosine-13C10,15N5 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
2′-Deoxy-5′-adenylic-13C10,15N5 acid sodium salt solution, dAMP-13C10,15N5 disodium salt solution
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom %
Ensaio
≥95% (CP)
forma
solution
concentração
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+15
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C@H]1[13CH2][13C@H]([15N]2[13CH]=[15N][13C]3=[13C]2[15N]=[13CH][15N]=[13C]3[15NH2])O[13C@@H]1[13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?