Documentos Principais
900325
Sigma-Aldrich
Poly(trimethylene carbonate-co-p-dioxanone-co-L-lactide)
TMC:PDO:Lactide 14:7:79, viscosity 1.5 dL/g 
Sinônimo(s):
TMC-PDO-PLA, TMC-PDS-PLLA
About This Item
Fórmula linear:
CH3(C4H6O3)x(C4H6O3)y(C6H8O4)zCH3
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Formulário
chips or granules
proporção de alimentação
trimethylene carbonate:p-dioxanone:lactide 14:7:79
viscosidade
1.5 dL/g
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.