Key Documents
900315
Sigma-Aldrich
Poly(trimethylene carbonate-co-caprolactone)
TMC:PCL 90:10, viscosity 1.5 dL/g 
Sinônimo(s):
PTMC-PCL, Poly (TMC-CL)
About This Item
Fórmula linear:
CH3(C6H10O2)m(C4H6O2)nCH3
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
forma
solid
viscosidade
1.5 dL/g
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3