Documentos Principais
88808
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol
≥98.5% (sum of enantiomers)
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Propylene glycol 1-methyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
90.12
Beilstein:
1718940
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (sum of enantiomers)
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D +22±2°, c = 10% in chloroform
índice de refração
n20/D 1.403
densidade
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
COC[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
chave InChI
ARXJGSRGQADJSQ-BYPYZUCNSA-N
Aplicação
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol can be used as a reactant to prepare:
  • (S)-1-methoxypropan-2-yl 4-methylbenzenesulfonate by reacting with tosyl chloride in the presence of pyridine.
  • Thiazolopyridine urea derivatives.
  • Quinazoline derivatives as potential inhibitors of EGFR/HER-2 tyrosine kinases.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Discovery of new quinazoline derivatives as irreversible dual EGFR/HER2 inhibitors and their anticancer activities-Part 1
D Debasis, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 29(4), 591-596 (2019)