86909
Tetrabutylammonium nonafluorobutanesulfonate
≥98.0%
Sinônimo(s):
Perfluorobutanesulfonic acid tetrabutylammonium salt, Tetrabutylammonium perfluorobutanesulfonate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder
pf
50-53 °C
grupo funcional
amine
fluoro
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H36N.C4HF9O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h5-16H2,1-4H3;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
chave InChI
VECGWISURDHBJL-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?