Documentos Principais
859575
Sigma-Aldrich
S-Boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine
98%
Sinônimo(s):
O-tert-Butyl-S-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl) thiocarbonate, Boc-S
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H16N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
240.32
Beilstein:
396984
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
crystals
Ensaio:
98%
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
crystals
pf
48-51 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)nc(SC(=O)OC(C)(C)C)n1
InChI
1S/C11H16N2O2S/c1-7-6-8(2)13-9(12-7)16-10(14)15-11(3,4)5/h6H,1-5H3
chave InChI
POTDIELOEHTPJN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)