Documentos Principais
856193
Sigma-Aldrich
(−)-Erythromycin hydrate
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H67NO13 · xH2O
Peso molecular:
733.93 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]22/D −70°, c = 2 in ethanol
pf
138-140 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ester
ether
ketone
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13.H2O/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26;/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3;1H2/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-;/m1./s1
chave InChI
XGYMKYQKIUWFJD-YZPBMOCRSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Clindamicina lincosamide antibiotic
Sigma-Aldrich
C5269
Clindamicina
Tetracycline 98.0-102.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
87128
Tetracycline
Rafael Peña-Miller et al.
Journal of the Royal Society, Interface, 9(75), 2488-2502 (2012-05-26)
Medical and pharmacological communities have long searched for antimicrobial drugs that increase their effect when used in combination, an interaction known as synergism. These drug combinations, however, impose selective pressures in favour of multi-drug resistance and as a result, the