Documentos Principais
809578
Sigma-Aldrich
TBAF(pTol3COH)2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C60H80FNO2
Peso molecular:
866.28
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
pf
136-141 °C
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(C1=CC=C(C)C=C1)(C2=CC=C(C)C=C2)C3=CC=C(C)C=C3.OC(C4=CC=C(C)C=C4)(C5=CC=C(C)C=C5)C6=CC=C(C)C=C6.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[F-]
InChI
1S/2C22H22O.C16H36N.FH/c2*1-16-4-10-19(11-5-16)22(23,20-12-6-17(2)7-13-20)21-14-8-18(3)9-15-21;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h2*4-15,23H,1-3H3;5-16H2,1-4H3;1H/q;;+1;/p-1
chave InChI
BWOIZLRULLMREE-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Nucleophilic fluorinating reagent is a more convenient crystalline solid for handling and storage compared to tetrabutylammonium fluoride hydrate (Aldrich 241512). As reported by Engle and Gouverneur, these solids display comparable reactivity on similar substrates.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)