Documentos Principais
806749
Sigma-Aldrich
Modified Bovine Gelatin type B-PEG-thiol
0.2 μm filtered
Sinônimo(s):
Gelatin type B modified with thiol
About This Item
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
40-46 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)