803588
BM(PEG)2 (1,8-bismaleimido-diethyleneglycol)
Sinônimo(s):
1,2-Bis(2-maleimidoethoxy)ethane, 1,8-Bis(maleimido)-3,6-dioxaoctane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90%
Formulário
powder
peso molecular
308.29
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C=CC1=O)N1CCOCCOCCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C14H16N2O6/c17-11-1-2-12(18)15(11)5-7-21-9-10-22-8-6-16-13(19)3-4-14(16)20/h1-4H,5-10H2
chave InChI
FERLGYOHRKHQJP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Características e benefícios
- Reactive groups: maleimide (both ends)
- Reactive towards: sulfhydryl groups
- Long, pegylated, sulfhydryl-to-sulfhydryl crosslinkers, composed of maleimide groups and 2-unit polyethylene glycol spacer arm
- PEG spacers provide unique advantages, including enhanced solubility, increased stability, reduced tendency toward aggregation and reduced immunogenicity
- Pure compounds with defined structure and molecular weight, ensuring reproducible protein-modification effects
- Ideal for small molecule or peptide conjugations
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)