Documentos Principais
80077
Sigma-Aldrich
1-(4-Trifluoromethylphenyl)piperazine
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
1-(α,α,α-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13F3N2
Número CAS:
Peso molecular:
230.23
Beilstein:
523408
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
crystals
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
pf
88-92 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13F3N2/c12-11(13,14)9-1-3-10(4-2-9)16-7-5-15-6-8-16/h1-4,15H,5-8H2
chave InChI
IBQMAPSJLHRQPE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)