797448
tert-Butyl-8-hydroxy-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
95%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
liquid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCO1)C21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H19NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-6-11(7-12)8(13)4-5-15-11/h8,13H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
AUOIOKGLSQZUQZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.