Documentos Principais
796980
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol 1,1-dioxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O3S
Número CAS:
Peso molecular:
150.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
grupo funcional
hydroxyl
sulfone
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC1)CCS1(=O)=O
InChI
1S/C5H10O3S/c6-5-1-3-9(7,8)4-2-5/h5-6H,1-4H2
chave InChI
JABSMKPYEZTJTE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)