796670
2,2,3,3-Tetramethylsuccinonitrile
Sinônimo(s):
2,2,3,3-Tetramethylbutanedinitrile, 2,3-Dicyano-2,3-dimethylbutane, Tetramethylsuccinic acid dinitrile, Tetramethylsuccinodinitrile
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
N#CC(C)(C)C(C)(C)C#N
InChI
1S/C8H12N2/c1-7(2,5-9)8(3,4)6-10/h1-4H3
chave InChI
ZVQXQPNJHRNGID-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 3,4-Dihydro-3H-pyrrol-2-imines by reacting with aryl lithium species in the presence of TMSCl.
- Phenyl substituted metal-free fused tetraazachlorins by condensation reaction with substituted phthalonitrile derivatives in the presence of InCl3.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Kidney,Liver, Nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)